Learn More
Novus Biologicals™ PRUNE Antibody (1C11), Novus Biologicals™
Código de producto. 30044722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
30044722 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 30044722 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP327951
Mouse Monoclonal Antibody
PRUNE Monoclonal antibody specifically detects PRUNE in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PRUNE
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1C11
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen Q86TP1
Alias de gen BMCC1, DRES17, DRES-17EC 3.6.1.1, Drosophila-related expressed sequence 17, hPrune, HTCD37, KIAA0367, protein prune homolog, prune homolog (Drosophila), PRUNE2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58497
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ