missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prucalopride, MedChemExpress

Código de producto. 16462117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462117 50 mg 50 miligramos
16496396 100 mg 100 miligramos
16495968 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462117

Marca: Medchem Express HY14151

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Prucalopride (R093877) is a drug acting as a selective, high affinity 5-HT4 receptor agonist(pKi=8.6/8.1 for 5-HT4a/4b); >150-fold higher affinity for 5-HT4 receptors than for other receptors.

Prucalopride (R093877) is a drug acting as a selective, high affinity 5-HT4 receptor agonist(pKi=8.6/8.1 for 5-HT4a/4b)

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Prucalopride
CAS 179474-81-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H26ClN3O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (135.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (84.27 mM)
SMILES ClC1=C(N)C(CCO2)=C2C(C(NC3CCN(CCCOC)CC3)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 367.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.87
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.