missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRSS58 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15808973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15808973 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15808973

Marca: Invitrogen PA570560

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

PRSS58 Polyclonal Antibody

PRSS58 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRSS58
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica PRSS58
N.º de referencia del gen Q8IYP2
Alias de gen 1700020H15; LOC506919 protein; LOW QUALITY PROTEIN: serine protease 58; probable inactive serine protease 58; probable inactive trypsin-X3; protease, serine 58; protease, serine, 58; PRSS1; PRSS58; Putative inactive serine protease 58; putative trypsin-X3; serine protease 58; TRY1; trypsin X3; trypsin-X3; Tryx3; UNQ2540; UNQ2540/PRO6090
Símbolos de los genes PRSS58
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human PRSS58 (aa 166-215).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 136541
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.