missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRRX1 Monoclonal Antibody (OTI2E8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17592033
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17592033 100 μL 100 microlitros
17512043 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17592033

Marca: Origene Technologies TA803117

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The DNA-associated protein encoded by this gene is a member of the paired family of homeobox proteins localized to the nucleus. The protein functions as a transcription co-activator, enhancing the DNA-binding activity of serum response factor, a protein required for the induction of genes by growth and differentiation factors. The protein regulates muscle creatine kinase, indicating a role in the establishment of diverse mesodermal muscle types. Alternative splicing yields two isoforms that differ in abundance and expression patterns.

Especificaciones

Antígeno PRRX1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PRRX1
N.º de referencia del gen P54821
Alias de gen AGOTC, PHOX1, PMX1, PRX-1, PRX1
Símbolos de los genes PRRX1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human PRRX1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5396
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.