missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRRX1 Monoclonal Antibody (OTI2E8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17512043
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17512043 30 μL 30 microlitros
17592033 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17512043

Marca: Origene Technologies TA803117S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PRRX1 Monoclonal antibody specifically detects PRRX1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno PRRX1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PRRX1
N.º de referencia del gen P54821
Alias de gen A230024N07Rik; AA755424; AGOTC; AI385634; AI843499; Homeobox protein K-2; homeobox protein mHox; Homeobox protein PHOX1; K-2; mHox; paired mesoderm homeobox 1; paired mesoderm homeobox 1 isoform pmx-1b; paired mesoderm homeobox protein 1; paired related homeobox 1; paired-related homeobox protein 1; PHOX1; Pmx; Pmx1; Prrx1; Prx1; PRX-1; rHox
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PRRX1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5396
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.