missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRPS1L1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 13219458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
13219458 100 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13219458

Marca: Invitrogen™ PA522202

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Molt-4. Predicted reactivity: Mouse (91%), Rat (91%), Bovine (86%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Catalyzes the synthesis of phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) that is essential for nucleotide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRPS1L1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M Tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica PRPS1L1
N.º de referencia del gen P21108
Alias de gen 1700011K15Rik; hCG_1643027; phosphoribosyl pyrophosphate synthase 1-like 1; Phosphoribosyl pyrophosphate synthase III; phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1-like 1; phosphoribosylpyrophosphate synthetase subunit III; PRPS1; Prps1l1; PRPS1-like 1; PRPS3; PRPSL; PRS-III; ribose-phosphate diphosphokinase catalytic chain III; ribose-phosphate pyrophosphokinase 3; ribose-phosphate pyrophosphokinase III
Símbolos de los genes PRPS1L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length human PRPS1L1 Recombinant protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221823
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.