missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRPS1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 16601755 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16601755 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16601755

Marca: Invitrogen™ PA5105305

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total PRPS1.

This gene encodes an enzyme that catalyzes the phosphoribosylation of ribose 5-phosphate to 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate, which is necessary for purine metabolism and nucleotide biosynthesis. Defects in this gene are a cause of phosphoribosylpyrophosphate synthetase superactivity, Charcot-Marie-Tooth disease X-linked recessive type 5 and Arts Syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRPS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Prps1
N.º de referencia del gen P60891, P60892, Q9D7G0
Alias de gen 2310010D17Rik; ARTS; C76571; C76678; CMTX5; deafness 2, perceptive, congenital; deafness, X-linked 2, perceptive, congenital; DFN2; DFNX1; dJ1070B1.2 (phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1); phosphoribosyl pyrophosphate synthase I; phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1; phosphoribosyl pyrophosphate synthetase I; PPRibP; PRPS1; Prps-1; PRSI; PRS-I; ribose-phosphate diphosphokinase 1; ribose-phosphate pyrophosphokinase 1
Símbolos de los genes Prps1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PRPS1(Accession P60891), corresponding to amino acid residues K153-D203.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19139, 29562, 5631
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.