missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRPK Polyclonal Antibody

Código de producto. 16507701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16507701 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16507701

Marca: Invitrogen™ PA590145

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MAAARATTPA DGEEPAPEAE ALAAARERSS RFLSGLELVK QGAEARVFRG RFQGRAAVIK HRFPKGYRHP ALEARLGRRR TVQEARALLR CRRAGISAPV VFFVDYASNC LYMEEIEGSV TVRDYIQSTM ETEKTPQGLS NLAKTIGQVL ARMHDEDLIH GDLTTSNMLL KPPLEQLNIV LIDFGLSFIS ALPEDKGVDL YVLEKAFLST HPNTETVFEA FLKSYSTSSK KARPVLKKLD EVRLRGRKRS MVG; Positive Samples: HT-29, BxPC3, 293T, HeLa, Jurkat, Mouse testis, Mouse thymus, Rat testis; Cellular Location: Nucleus.

Component of the EKC/KEOPS complex that is required for the formation of a threonylcarbamoyl group on adenosine at position 37 (t(6)A37) in tRNAs that read codons beginning with adenine (PubMed:22912744, PubMed:27903914). The complex is probably involved in the transfer of the threonylcarbamoyl moiety of threonylcarbamoyl-AMP (TC-AMP) to the N6 group of A37 (PubMed:22912744, PubMed:27903914). TP53RK has ATPase activity in the context of the EKC/KEOPS complex and likely plays a supporting role to the catalytic subunit OSGEP. Atypical protein kinase that phosphorylates 'Ser-15' of p53/TP53 protein and may therefore participate in its activation (PubMed:11546806). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRPK
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica Tp53rk
N.º de referencia del gen Q96S44
Alias de gen 2810408M09Rik; 4933401B08Rik; 5630401H01Rik; Atypical serine/threonine protein kinase TP53RK; BUD32; C20orf64; dJ101A2; EKC/KEOPS complex subunit TP53RK; mNori-2p; Nori-2; Nori-2p; p53-related protein kinase; PRPK; TP53 regulating kinase; TP53-regulating kinase; TP53RK; transformation related protein 53 regulating kinase; Trp53 regulating kinase; Trp53rk; Trp53tk
Símbolos de los genes Tp53rk, Trp53rkb
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-253 of human TP53RK (NP_2910283).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 112858, 362272, 76367
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.