missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PRPF4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB975)
Descripción
PRPF4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The removal of introns from nuclear pre-mRNAs occurs on complexes called spliceosomes, which are made up of 4 small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particles and an undefined number of transiently associated splicing factors. PRPF4 is 1 of several proteins that associate with U4 and U6 snRNPs.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PRPF4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 24GB975 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | PRPF4 |
| N.º de referencia del gen | O43172, Q9DAW6 |
| Alias de gen | 1600015H11Rik; AI874830; AW047464; bN189G18.1; HPRP4; HPRP4P; hypothetical protein LOC508735; mg:ab03a02; pre-mRNA processing factor 4; PRP4; PRP4 homolog; PRP4 pre-mRNA processing factor 4 homolog; PRP4 pre-mRNA processing factor 4 homolog (yeast); PRP4/STK/WD splicing factor; Prp4p; PRPF4; RP70; SNRNP60; U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp4; U4/U6 snRNP 60 kDa protein; WD splicing factor Prp4; zgc:65943 |
| Símbolos de los genes | PRPF4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?