missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRPF31 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16360535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16360535 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16360535

Marca: Invitrogen™ PA583581

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TNATIMVVSV TASTTQGQQL SEEELERLEE ACDMALELNA SKHRIYEYVE SRMSFIAPNL SIIIGASTAA KIMGVAGGLT NLSKMPACNI MLLGAQRKTL SGF Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.

This gene encodes a component of the spliceosome complex and is one of several retinitis pigmentosa-causing genes. When the gene product is added to the spliceosome complex, activation occurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRPF31
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PRPF31
N.º de referencia del gen Q8WWY3
Alias de gen 1500019O16Rik; 2810404O06Rik; AW554706; DKFZp566J153; hPrp 31; hPrp31; NY BR 99; NY-BR-99; pre-mRNA processing factor 31; pre-mRNA-processing factor 31; Protein 61K; PRP 31; Prp31; PRP31 pre-mRNA processing factor 31 homolog; PRP31 pre-mRNA processing factor 31 homolog (yeast); PRPF 31; Prpf31; RP 11; RP11; serologically defined breast cancer antigen NY-BR-99; SNRNP61; U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp31; U4/U6 snRNP 61 kDa protein
Símbolos de los genes PRPF31
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PRPF31. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98980).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26121
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.