missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRPF31 Polyclonal Antibody

Código de producto. 11395983
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11395983 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11395983

Marca: Invitrogen™ PA518018

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with canine based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 16,000.

This gene encodes a component of the spliceosome complex and is one of several retinitis pigmentosa-causing genes. When the gene product is added to the spliceosome complex, activation occurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRPF31
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PRPF31
N.º de referencia del gen Q8WWY3
Alias de gen 1500019O16Rik; 2810404O06Rik; AW554706; DKFZp566J153; hPrp 31; hPrp31; NY BR 99; NY-BR-99; pre-mRNA processing factor 31; pre-mRNA-processing factor 31; Protein 61K; PRP 31; Prp31; PRP31 pre-mRNA processing factor 31 homolog; PRP31 pre-mRNA processing factor 31 homolog (yeast); PRPF 31; Prpf31; RP 11; RP11; serologically defined breast cancer antigen NY-BR-99; SNRNP61; U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp31; U4/U6 snRNP 61 kDa protein
Símbolos de los genes PRPF31
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (LKVKGEKSGLMST) corresponding to the C-terminus amino acids of PRPF31 (aa 487-499).
Método de purificación Ammonium Sulfate Precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26121
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.