Learn More
Hamilton™ Columnas de HPLC de exclusión iónica PRP™-X300
Descripción
Las columnas PRP-X300, empaquetada con un material para HPLC rápido y versátil, separan rápida y fácilmente alcoholes y ácidos orgánicos estrechamente relacionados sin necesidad de calentarse. El soporte de poliestireno-divinilbenceno sulfonado separa las muestras mediante un mecanismo de modo mixto.
Tres modos de separación
- Unión de hidrógeno, fase inversa y exclusión de iones
- Con las columnas PRP-X300 se puede analizar una amplia variedad de muestras, ya que su selectividad puede modificarse si se cambia el pH del tampón o si se añade un modificador orgánico (metanol o acetonitrilo) al tampón. El soporte se mantiene estable en presencia de disolventes orgánicos y permite analizar muestras que se han conservado durante mucho tiempo en soportes de exclusión de iones convencionales. El uso de condiciones isocráticas permite analizar las muestras sin reequilibrar la columna.
- La excelente selectividad de las columnas PRP-X300 garantiza que la mayoría de las separaciones se completen en cinco minutos
- La mayoría de las muestras solo requieren una preparación mínima antes de la inyección
- Tamaño de partícula: 7 μm
- Diámetros internos de tres columnas: Entre 1,0 y 4,6mm
- Materiales de dos columnas: Acero inoxidable 316 y PEEK
- Precolumnas analíticas y semipreparativas/preparativas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,1 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico |
| Tamaño de partículas | 7 μm |
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Temperatura | De 5 °C a 60 °C |
| Tipo USP | L17 |
| Mostrar más |