Learn More
Hamilton™ Columnas de HPLC de intercambio aniónico PRP-X100: PEEK
Código de producto. 11507924
Click to view available options
Tamaño de partículas:
5 μm
10 μm
Caudal:
1 ml/min
8 ml/min
Formato de columna:
150 x 4,6 mm
150 × 2,1 mm (L × DI)
150 × 4,6 mm (L × DI)
250 × 4,6 mm (L × DI)
Columna de análisis
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11507924
Marca: Hamilton™ 79852
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Empaquetamiento de columnas poliméricas para la separación de aniones inorgánicos y orgánicos de 10 a 500 ppm
Fácil determinación de iones
  • Las columnas PRP-X100 para cromatografía iónica son la forma más fácil de separar iones inorgánicos. Estas columnas se pueden utilizar con cualquier cromatógrafo iónico o HPLC para determinar de manera sencilla los aniones de casi cualquier tipo de matriz de muestra, incluidos el aire, el agua y el suelo.
Mejor que los métodos de química húmeda
  • La cromatografía iónica reduce considerablemente el pretratamiento de las muestras y mejora la exactitud y la precisión de los resultados cuando se utiliza un producto químico húmedo o colorimétrico métodos
Alta sensibilidad
  • Se utiliza para separar iones en concentraciones de 1 ppm a 1000 ppm sin necesidad de utilizar supresión ni técnicas de preconcentración complicadas
Columna con una larga vida útil
  • El soporte polimérico altamente inerte resiste el ataque químico de disolventes orgánicos y tampones acuosos (orgánicos o acuosos del 0 al 100 %, a intervalos de pH de 1 a 13) y consigue alargar de forma eficaz la vida útil de la columna. Si el rendimiento de la columna se deteriora (por ensanchamiento de los picos o pérdida de simetría), el protocolo de regeneración suele devolver la cromatografía a su estado original.
Analice aniones comunes o complejos
  • Separe fácilmente y a un pH alto (11,5) aniones complejos como el cianuro, el borato y el silicato. El empaquetamiento polimérico es estable a intervalos de pH de 1 a 13, por lo que se puede utilizar una sola columna para el análisis de aniones comunes y complejos.
Fácil detección y eluyentes comunes
  • Para detectar la conductividad es necesario medir el aumento de la conductancia del los iones de la muestra de elución en relación con la conductividad de fondo
Especificaciones
Formato de columna 150 × 2,1 mm (L × DI)
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Análisis de fluoruro, carbonato, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, fosfato, sulfato y otros iones
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5000 psi (345 bar)
Compatibilidad de fase móvil pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 13
Tamaño de poro 100 Å
Temperatura De 5 °C a 60 °C
Tipo USP L47
Fase estacionaria PRP-X100
Material de embalaje PSDVB/trimetilamonio
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Material PEEK
Tipo Columna