missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PROZ Monoclonal Antibody (OTI4D5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17576983
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17576983 30 μL 30 microlitros
17556983 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17576983

Marca: Origene Technologies TA806759S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PROZ Monoclonal antibody specifically detects PROZ in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno PROZ
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD33
N.º de referencia del gen P20138
Alias de gen protein Z, vitamin K dependent plasma glycoprotein; protein Z, vitamin K-dependent plasma glycoprotein; PROZ; PZ; vitamin K-dependent protein Z; vitamin K-dependent protein Z precursor variant 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD33 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 945
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.