Learn More
Protocadherin FAT2 Mouse, Clone: 8C5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | Protocadherin FAT2 |
|---|---|
| Clon | 8C5 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15909987
|
EnquireBio
2196-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15919987
|
EnquireBio
2196-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| Protocadherin FAT2 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 2196 | |
| Purified recombinant human FAT2 fusion protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 480kDa |
| 8C5 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_016864713 | |
| FAT2 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell Surface | |
| Esophagus, Cervix, Uterus, Tonsil or Cerebellum. |