Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-TED Resin for His-tag Protein Purification
Código de producto. 11962412
Change view
Click to view available options
Cantidad:
120g de resina seca a granel de sílice
1Each
30g de resina seca a granel de sílice
5 g de resina seca a granel de sílice
Tamaño de la unidad:
120 g
30 g
5 g
600 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11962412 30g de resina seca a granel de sílice 30 g
11922532 5 g de resina seca a granel de sílice 5 g
11902292 120g de resina seca a granel de sílice 120 g
11922192 1Each 600 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11962412 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 745200.30
For Purification of Polyhistidine-Tagged Proteins, Batch Binding, Gravity Flow Column Chromatography, MPLC/FPLC Applications. The matrix of choice for highest protein purity as dry bulk material.
Protino™ NI-TED, la alternativa más pura para la purificación de proteínas con etiqueta His
  • Grupo quelante TED, un sitio de unión de proteínas
  • Alta estabilidad contra agentes reductores/quelantes
  • Baja lixiviación de metales
  • Alta pureza de proteínas
  • Alta especificidad de unión, unión menos inespecífica de proteínas contaminantes en comparación con otras matrices IMAC comunes
  • Resina seca, almacenamiento a temperatura ambiente
Columnas embaladas Protino™ NI-TED
  • Columnas preempaquetadas listas para usar con resina Protino™ Ni-TED seca
  • Tampones incluidos
Resina Protino™ NI-TED
  • Matriz seca a granel
  • La matriz de sílice de soporte rígido, compatible con alta presión y altos caudales, no se encoge bien: máxima flexibilidad
  • Procedimiento por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones FPLC™
  • Columnas Protino™ vacías disponibles para su uso con resina Protino™ Ni-TED
  • Placas receptoras vacías de 96 pocillos disponibles para su uso con resina Protino™ Ni-TED para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina; unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC™.
Especificaciones
Capacidad de unión 10mg/g
Propiedad de unión Lote
Caudal 0.5 to 1.0 mL/min./cm2
Contenido del kit Tampones
Matriz Sílice macroporosa
Presión máx. de funcionamiento 145 psi
Cantidad 30g de resina seca a granel de sílice
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina, unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC
Tipo Resina
Tipo de ligando TED (tris-carboximetil-etilendiamina)
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: resin with Ni in nickel(II) complexes