Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-TED Resin for His-tag Protein Purification
Descripción
Protino™ NI-TED, la alternativa más pura para la purificación de proteínas con etiqueta His
- Grupo quelante TED, un sitio de unión de proteínas
- Alta estabilidad contra agentes reductores/quelantes
- Baja lixiviación de metales
- Alta pureza de proteínas
- Alta especificidad de unión, unión menos inespecífica de proteínas contaminantes en comparación con otras matrices IMAC comunes
- Resina seca, almacenamiento a temperatura ambiente
- Columnas preempaquetadas listas para usar con resina Protino™ Ni-TED seca
- Tampones incluidos
- Matriz seca a granel
- La matriz de sílice de soporte rígido, compatible con alta presión y altos caudales, no se encoge bien: máxima flexibilidad
- Procedimiento por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones FPLC™
- Columnas Protino™ vacías disponibles para su uso con resina Protino™ Ni-TED
- Placas receptoras vacías de 96 pocillos disponibles para su uso con resina Protino™ Ni-TED para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina; unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC™.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | 10mg/g |
| Propiedad de unión | Lote |
| Caudal | 0.5 to 1.0 mL/min./cm2 |
| Contenido del kit | Tampones |
| Matriz | Sílice macroporosa |
| Presión máx. de funcionamiento | 145 psi |
| Cantidad | 5 g de resina seca a granel de sílice |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina, unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC |
| Tipo | Resina |
| Tipo de ligando | TED (tris-carboximetil-etilendiamina) |
Seguridad y manipulación
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1