Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-IDA 1000 kit for His-tag Protein Purification in Midi format
Description
Protino™ Ni-IDA, la alternativa más pura para mayores rendimientos de proteínas con etiqueta His
- Grupo quelante IDA, tres sitios de unión de proteínas
- Alto rendimiento/recuperación de proteínas incluso a partir de muestras diluidas
- Alta concentración de proteínas
- Alta especificidad de unión, unión menos inespecífica de proteínas contaminantes en comparación con otras matrices IMAC comunes
- Resina seca, almacenamiento a temperatura ambiente
- Columnas preempaquetadas listas para usar con resina Protino™ Ni-IDA seca
- Tampones incluidos
- Matriz seca a granel
- La matriz de sílice de soporte rígido, compatible con alta presión y altos caudales, no se encoge ni se hincha: máxima flexibilidad
- Procedimiento por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones FPLC™
- Columnas Protino™ vacías disponibles para su uso con resina Protino™ Ni-IDA
- Placas receptoras vacías de 96 pocillos para su uso con resina Protino™ Ni-IDA
- Placas de 96 pocillos preempaquetadas listas para usar con resina Protino™ Ni-IDA seca
- Tampones incluidos para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina, unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC™.
Specifications
Specifications
| Volumen del lecho | 500 μl |
| Capacidad de unión | 5mg |
| Propiedad de unión | Lote |
| Contenido del kit | Tampones |
| Matriz | Sílice macroporosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina |
| Tipo | Kit Protino Ni-TED |
| Tipo de ligando | IDA (ácido iminodiacético) |
| Suficiente para | 5 reacciones |
Safety and Handling
Product Identifier
- Protino Ni-IDA 1000 packed columns (5)
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360D-Puede dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contém: imidazole, monosodium phosphate