Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-TED 150 kit for His-tag Protein Purification in Mini format
Código de producto. p-8013715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 50
10316642 1 kit 10 PCS
10707784 1 kit paquete de 50
2 options
Código de producto. 10316642
Marca: Macherey-Nagel™ 745100.10
The matrix of choice for highest protein purity in Mini format.
Protino™ NI-TED, la alternativa más pura para la purificación de proteínas con etiqueta His
  • Grupo quelante TED, un sitio de unión de proteínas
  • Alta estabilidad contra agentes reductores/quelantes
  • Baja lixiviación de metales
  • Alta pureza de proteínas
  • Alta especificidad de unión, unión menos inespecífica de proteínas contaminantes en comparación con otras matrices IMAC comunes
  • Resina seca, almacenamiento a temperatura ambiente
    Columnas embaladas Protino™ NI-TED
  • Columnas preempaquetadas listas para usar con resina Protino™ Ni-TED seca
  • Tampones incluidos
    Resina Protino™ NI-TED
  • Matriz seca a granel
  • La matriz de sílice de soporte rígido, compatible con alta presión y altos caudales, no se encoge bien: máxima flexibilidad
  • Procedimiento por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones FPLC™
  • Columnas Protino™ vacías disponibles para su uso con resina Protino™ Ni-TED
  • Placas receptoras vacías de 96 pocillos para su uso con resina Protino™ Ni-TED
Para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina, unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC™.
Especificaciones
Volumen del lecho 80 μl
Capacidad de unión 400 μg
Contenido del kit Columnas empaquetadas Protino Ni-TED 150, tampones
Matriz Sílice macroporosa
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina
Tipo Kit Protino Ni-TED 150
Tipo de ligando TED (tris-carboximetil-etilendiamina)
Suficiente para 10 preparaciones
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protino Ni-TED 150 packed columns (10)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: imidazole, monosodium phosphate