Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-NTA Agarose for His-tag Protein Purification
Código de producto. p-8013777
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1mL
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 ml
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12909934 1mL 1 ml
12718702 100 ml 100 ml
2 options
Código de producto. 12909934
Marca: Macherey-Nagel™ 745400.1
Method of choice for His-tag protein purification with best performance.
Especificaciones
Capacidad de unión Hasta 50 mg/ml de agarosa sedimentada
Capacidad (métrico) 1mL
Propiedad de unión Lote
Matriz Agarosa granulada al 6 % (entrecruzada), precargada con Ni2+
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Cantidad 100 ml
Tipo Agarosa
Tipo de ligando NTA (ácido nitrilotriacético)
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in