Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-NTA Agarose for His-tag Protein Purification
Descripción
- Permite una purificación rápida y cómoda de proteínas recombinantes marcadas con polihistidina mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC).
- Las proteínas de cualquier sistema de expresión se pueden purificar bajo condiciones nativas o desnaturalizantes estables.
- La unión de proteínas se basa en la interacción entre la etiqueta de polihistidina de la proteína recombinante y los iones de Ni2+ inmovilizados.
- Consiste en el ligando quelante ácido nitrilotriacético (NTA) inmovilizado en gránulos de agarosa entrecruzadas al 6 % adecuadas para la unión por lotes, el flujo por gravedad y las columnas FPLC™.
- La resina está precargada con iones Ni2+ y, por lo tanto, lista para su uso.
- Tecnología: Cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados
- Unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC
- Matriz: Agarosa granulada al 6 % (entrecruzada), precargada con Ni2+
- Tamaño de gránulo: De 45 a 165 μm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | < 50 mg/ml de agarosa sedimentada |
| Descripción | Suspensión acuosa |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 8 °C |
| Cantidad | 500 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas con etiqueta His |
| Objetivo | proteína |
| Tipo | Agarosa |
| Tipo de ligando | NTA (ácido nitrilotriacético) |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in