Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-NTA Agarose for His-tag Protein Purification
Código de producto. 11912422
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
25 ML
500 ml
11912422 25 mL 25 ML
11952192 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11912422
Marca: Macherey-Nagel™ 745400.25
Method of choice for His-tag protein purification with best performance.
  • Permite una purificación rápida y cómoda de proteínas recombinantes marcadas con polihistidina mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC).
  • Las proteínas de cualquier sistema de expresión se pueden purificar bajo condiciones nativas o desnaturalizantes estables.
  • La unión de proteínas se basa en la interacción entre la etiqueta de polihistidina de la proteína recombinante y los iones de Ni2+ inmovilizados.
  • Consiste en el ligando quelante ácido nitrilotriacético (NTA) inmovilizado en gránulos de agarosa entrecruzadas al 6 % adecuadas para la unión por lotes, el flujo por gravedad y las columnas FPLC™.
  • La resina está precargada con iones Ni2+ y, por lo tanto, lista para su uso.
  • Tecnología: Cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados
  • Unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC
  • Matriz: Agarosa granulada al 6 % (entrecruzada), precargada con Ni2+
  • Tamaño de gránulo: De 45 a 165 μm
Especificaciones
Capacidad de unión < 50 mg/ml de agarosa sedimentada
Descripción Suspensión acuosa
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Cantidad 25 mL
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas con etiqueta His
Objetivo proteína
Tipo Agarosa
Tipo de ligando NTA (ácido nitrilotriacético)
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in