Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-IDA Resin for His-tag Protein Purification
Código de producto. p-8013776
Click to view available options
Cantidad:
30g de resina seca a granel de sílice
5 g de resina seca a granel de sílice
Tamaño de la unidad:
30 GR
5 GR
Código de producto. 11932532
Marca: Macherey-Nagel™ 745210.5
For Purification of Polyhistidine-Tagged Proteins, Batch Binding, Gravity Flow Column Chromatography, MPLC/FPLC Applications. The matrix of choice for highest protein purity as dry bulk material.
Protino™ Ni-IDA, la alternativa más pura para mayores rendimientos de proteínas con etiqueta His
  • Grupo quelante IDA, tres sitios de unión de proteínas
  • Alto rendimiento/recuperación de proteínas incluso a partir de muestras diluidas
  • Alta concentración de proteínas
  • Alta especificidad de unión, unión menos inespecífica de proteínas contaminantes en comparación con otras matrices IMAC comunes
  • Resina seca, almacenamiento a temperatura ambiente
Columnas embaladas Protino™ Ni-IDA
  • Columnas preempaquetadas listas para usar con resina Protino™ Ni-IDA seca
  • Tampones incluidos
Resina Protino™ Ni-IDA
  • Matriz seca a granel
  • La matriz de sílice de soporte rígido, compatible con alta presión y altos caudales, no se encoge ni se hincha: máxima flexibilidad
  • Procedimiento por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones FPLC™
  • Columnas Protino™ vacías disponibles para su uso con resina Protino™ Ni-IDA
  • Placas receptoras vacías de 96 pocillos para su uso con resina Protino™ Ni-IDA
Protino™ Multi-96 Ni-IDA
  • Placas de 96 pocillos preempaquetadas listas para usar con resina Protino™ Ni-IDA seca
  • Tampones incluidos para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina, unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC™.
Especificaciones
Capacidad de unión 20mg/g
Propiedad de unión Lote
Caudal 0.5 to 1.0 mL/min./cm2
Contenido del kit Tampones
Matriz Sílice macroporosa
Presión máx. de funcionamiento 145 psi
Cantidad 5 g de resina seca a granel de sílice
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina, unión por lotes, cromatografía de columnas de flujo por gravedad, aplicaciones MPLC/FPLC
Tipo Resina
Tipo de ligando IDA (ácido iminodiacético)
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: resin with Ni in nickel(II) complexes