Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Glutathione Agarose 4B for GST-tag Protein Purification
Código de producto. 11912302
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
100 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11912302 100 ml 100 ml
15810998 1 mL 1 ml
11962462 10 ml 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
No esterilice el gel en autoclave.
Código de producto. 11912302 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 745500.100
No esterilice el gel en autoclave.
Best choice for cost effective GST-tag protein purification.
Protino™ Glutathione Agarose 4B es un medio de cromatografía de afinidad que permite la purificación rápida y en un solo paso de las proteínas de fusión de glutatión S-transferasa (GST) y otras proteínas de unión a glutatión. La purificación de proteínas de fusión a partir de un lisado celular completo se basa en la fuerte afinidad de la fracción de GST con el glutatión, que se inmoviliza en los gránulos de agarosa.
  • Rendimiento más alto: equivalente a columnas Glutathione Sepharose™ 4B/GSTrap™ 4B
  • Simplemente sustituya sus productos actuales: sin optimización ni cambio de protocolo necesario
  • Uso universal: adecuado para pequeñas proteínas, grandes complejos proteicos, proteínas con bajas tasas de expresión
  • Máxima flexibilidad de aplicaciones: para la unión por lotes, cromatografía de columna de flujo por gravedad, MPLC/FPLC™
Especificaciones
Volumen del lecho 100 ml
Capacidad de unión 8mg/mL
Concentración Suspensión acuosa al 75 % en etanol al 20 %
Caudal 250 cm/h
Material Agarosa granulada sedimentada
Matriz Agarosa granulada al 4%
Contenido y almacenamiento 4–8 °C durante un máximo de 3 años
Tamaño de partículas 90 μm
Cantidad 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas marcadas con GST mediante cromatografía de afinidad
Tipo Agarosa
Volumen de muestra 0,2–1,0 ml/min. (con 1 ml de volumen de lecho/columna con 6,6 nm de D.I.)
0,5–5,0 ml/min. (con volumen de lecho de 10 ml/columna con 16 mm de D.I.)
Tipo de ligando Ligando quelante: Glutatión, vinculado a través del átomo de azufre
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protino Glutathione Agarose 4B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)