Learn More
Thermo Scientific™ Proteinasa K, Tritirachium album limber
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Keep cold |
| Cantidad | 25 mg |
| Formulario | Polvo liofilizado, 28,9 kDa |