Learn More
Thermo Scientific™ Proteinasa K, solución lista para usar.
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| CAS | 39450-01-6 |
| Color | Transparente, sin color |
| Contenido y almacenamiento | −30°− hasta 10 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 28,9 kd |
| Para utilizar con (aplicación) | Una proteasa serina estable y altamente reactiva; utilizada para el aislamiento de proteínas y ácidos nucleicos |
| Tipo de producto | Reactivo de extracción de ADN |
| Cantidad | 25mL |
| Formulario | Líquido; 28,9 kDa |