Learn More
Macherey-Nagel™ Lyophilized, Proteinase K
Código de producto. 11912312
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg (2 × 50 mg)
30mg
Tampón de almacenamiento:
8 ml de tampón de proteinasa (PB)
Tampón de proteinasa (PB) de 1,8 ml
Tamaño de la unidad:
100 MG
30 miligramos
Código de producto. Cantidad Tampón de almacenamiento unitSize
11912312 100 mg (2 × 50 mg) 8 ml de tampón de proteinasa (PB) 100 MG
15880918 30mg Tampón de proteinasa (PB) de 1,8 ml 30 miligramos
2 options
Código de producto. 11912312
Marca: Macherey-Nagel™ 740506
Se suministra con una solución estabilizadora para ofrecer mayor estabilidad. La proteinasa K Macherey-Nagel™ es una proteinasa K liofilizada que se suministra en viales previamente medidos para facilitar la preparación de la solución madre de 20 mg/ml. Se puede utilizar con los kits NucleoSpin™ y NucleoBond™.
La proteinasa K es necesaria para el aislamiento de ADN o el aislamiento simultáneo de ARN/ADN para virus de ADN (por ejemplo, VHB) que son más difíciles de lisar. El tratamiento con proteinasa K también se recomienda para el aislamiento de ARN viral cuando se deben procesar muestras viscosas (por ejemplo, muestras de esputo).
  • Se suministra con una solución estabilizadora para permitir el almacenamiento hasta seis meses a − 20 °C
  • No hay disminución de la actividad de proteinasa cuando se disuelve en un tampón en comparación con la disolución en agua
  • El material liofilizado se suministra en viales medidos con precisión, a los que se agrega una solución de tampón para preparar una solución madre de 20 mg/ml
  • Adecuado para usarlo con el kit de virus F de ARN NucleoSpin™ y otros kits NucleoSpin™ y NucleoBond™, así como para usarlo en la mayoría de las otras aplicaciones
Especificaciones
Concentración 20 mg/mL
Color Blanco
Componentes Solución tampón
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN y ADN viral, que incluye: HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, parvovirus B19, H5N1
Para utilizar con (equipo) Kits NucleoSpin™ y NucleoBond™
Tampón de almacenamiento 8 ml de tampón de proteinasa (PB)
Envase Vial
Contenido y almacenamiento Proteinasa y tampón, por separado: temperatura ambiente (entre 18 y 25 °C) durante al menos 1 año
Solución madre preparada: − 20 °C hasta 6 meses
Fuente Tritirachium album
Cantidad 100 mg (2 × 50 mg)
Tipo de producto Proteinase K
Formulario Liofilizado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.