Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de la proteína quinasa
Código de producto. 15414239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15414239 5 mg 5 miligramos
15424239 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15414239
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61687.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97161-97-2
Fórmula molecular C27H21N3O5
Sinónimo K252a
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de la proteína quinasa A
Formula Weight (peso de la fórmula) 467,47
Formulario Polvo
Clave InChI KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)C1(O)CC2OC1(C)N1C3=C(C=CC=C3)C3=C1C1=C(C4=CC=CC=C4N21)C1=C3CNC1=O
Nombre IUPAC methyl 16-hydroxy-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaene-16-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 467.48