Learn More
Gibco™ Medio de expresión de proteínas (PEM)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10621864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
10621864 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 10621864
Marca: Gibco™ 12661013
Medio de expresión de proteínas (PEM)
  • Admite el cultivo a gran escala y de alta densidad de células PER.C6™ transfectadas en matraces de agitación, frascos con forma cilíndrica y biorreactores
  • No contiene componentes derivados directamente de fuentes humanas o animales y una proteína recombinante de bajo nivel, minimizando la oportunidad de introducir agentes adventicios
  • Formulado sin L-glutamina para mayor estabilidad
  • Soporta el crecimiento de células parentales PER.C6™ HEK 293 y HeLa en cultivos en suspensión, así como células PER.C6™ células transfectadas para aplicaciones de expresión de proteínas
  • Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de 2 a 8 °C. PER.C6™ es una marca comercial de Crucell, Holland B.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, PER.C6, 293 (HEK)
Clasificación Libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de expresión de proteínas (PEM)
Serum Level Sin suero
Con aditivos Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Línea de productos Gibco
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Nivel de endotoxinas Bajo
Formato Frasco(s)
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivos celulares en suspensión