Learn More
Novex™ Protein A - Sepharose™ 4B
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
Descripción
Este producto se prepara mediante el acoplamiento covalente de la cepa Cowan 1 de Staph. aureus, rica en proteína A, a Sepharose™ 4B altamente purificada (>98 % por SDS-PAGE).
Este producto se suministra como una suspensión al 50 % compuesta por proteína A-Sepharose™ 4B y PBS (solución salina con tampón y fosfato de 10 mm, pH 7,4, que contiene 0,1 % de Proclin).
Aplicaciones: Purificación por afinidad de inmunoglobulina, inmunoprecipitación
Este producto se suministra como una suspensión al 50 % compuesta por proteína A-Sepharose™ 4B y PBS (solución salina con tampón y fosfato de 10 mm, pH 7,4, que contiene 0,1 % de Proclin).
Aplicaciones: Purificación por afinidad de inmunoglobulina, inmunoprecipitación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Proteína A |
| Línea de productos | Sepharose |
| Tipo de columna | Afinidad |
| Fase estacionaria | Proteína A |
| Contenido y almacenamiento | Este producto se suministra como una suspensión del 50 % (25 ml de proteína A-Sepharose™ 4B + 25 ml de PBS) Hielo húmedo |
| Cantidad | 25 ml |
| Formulario | Suspensión |