missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Protein A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7250092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18793787 25 μg 25 microgramos
18754627 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18793787

Marca: R&D Systems MAB99763SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Protein A Monoclonal antibody specifically detects Protein A in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Protein A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1051739
Conjugado Unconjugated
Dilución Simple Western 20 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen Immunoglobulin G binding protein A, SPA, Staphylococcal protein A
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant Protein A
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3919448
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Multi-species
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.