Learn More
Labconco™ Cabinas de almacenamiento de ácidos Protector™
Código de producto. 15922481 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cierre manual, Doble
N.º de puertas:
2
Anchura (imperial) exterior:
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta N.º de puertas Anchura (imperial) exterior unitSize
15922481 Cierre manual, Doble 2 48 in cada uno
1 options
Código de producto. 15922481
Marca: Labconco™ 9901000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene y ventile de forma segura ácidos y otros líquidos corrosivos
  • Puertas de cierre manual, sin bloqueo
  • Construcción duradera de acero con revestimiento de epoxi con interior recubierto de polietileno resistente a la corrosión
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 76 cm
Descripción Blanco glaciar; revestimiento: Polietileno
Dimensiones (Pr x An x Al) 22 x 48 x 35.5 to 36.75 in.
Modelo de puerta Cierre manual, Doble
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de ácidos y otros líquidos corrosivos
Altura exterior (métrico) Entre 90,17 y 93,3 cm
Incluye Dos conexiones de ventilación raras con supresores de llamas, 4 pies de nivelación, panel de relleno de 20,3 cm (8 pulg), bandeja de revestimiento de PVC formada al vacío
Capacidad portante Hasta 362,874 kg (800 libras)
N.º de puertas 2
N.º de estantes None
Peso (imperial) 260 lb
Peso (métrico) 118 kg
Anchura exterior (métrico) 121,92 cm
Color Light Gray
Fondo exterior (imperial) 29,9 in
Altura exterior (imperial) 35,5/36,75 pulg
Altura de la abertura (métrico) 62.23 cm
Material Acero
Tipo de producto Armario de almacenamiento de ácidos
Anchura (imperial) exterior 48 in