Learn More
Mutexil™ Fundas protectoras cubrezapatos
Código de producto. 12340180
Click to view available options
Tipo de producto:
Cubrezapatos
Cubrezapatos de visitantes de CPE
Protectores para zapatos adhesivos
Color:
Azul
Blanco
Transparente
Tamaño:
2XL
Universal
Universales:
XL
Tamaño de la unidad:
25 pares
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 300
Código de producto. 12340180
Marca: Mutexil™ 4579911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija entre una amplia gama de opciones y construcciones, desde variaciones adhesivas, antideslizantes, resistentes a líquidos, de polipropileno y de CPE con cubrezapatos protectores Mutexil™.
  • Varios tamaños y colores
  • Estilos según necesidades
  • Según las nuevas normas EN ISO 20345 y EN ISO 20347
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Longitud (métrico) 400 mm
Material Tyvek™
Tipo de costura Soldado
Tamaño Universal
Características exclusivas Antideslizante
Anchura (métrico) 450 mm
Desechables
Cantidad de embalaje 1000/paq.
Esterilidad Estéril
Grosor 70 μm
Resistente a Agua
Tipo de producto Cubrezapatos