Learn More
3M™ Prenda de protección 4565
Código de producto. 17805666
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Small
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tamaño unitSize
17805666 L paquete de 20
17855676 Small paquete de 20
17845666 M paquete de 20
17865666 XL paquete de 20
17875666 2XL paquete de 20
17845676 3XL paquete de 20
17875676 4X-Large paquete de 20
7 options
Código de producto. 17805666
Marca: 3M™ 7100256144
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
3M™ Prenda de protección 4565 tiene las características de comodidad deseables y proporciona una barrera resistente contra algunos productos químicos, aerosoles líquidos y partículas.
  • Wear 3M™ Protective Coverall 4565 for an ideal barrier to hazardous particles, limited liquid splashes and sprays to Type 4
  • Fresh white coverall 4565 has recognizable red taped seams and meets a variety of standards, including chemical protective clothing EN 14126 Infective agents, EN 1073-2 Nuclear particulate resistance, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Liquid Splash EN 13034 and Type 5 Dust EN ISO 13982-1, and Type 4 Liquid Spray EN 14605
  • Taped seams reduce skin exposure points through tearing and reduced risk of inward leakage by chemicals or particles
  • Offers Til class 2 in Particulate Radioactive Contamination EN1073-2, meaning it has very good particle hold out as well as liquid spray resistance
  • Made with a non-microporous PE laminate for chemical protection with permeation-tested resistance against certain chemicals
  • Knitted cuffs, elasticated waist and ankles make the wearer more comfortable and increase freedom of movement, while the ultra-low linting material reduces environmental contamination
  • Anti-static treatment meeting EN 1149, which reduces static discharge and risk of spark and ignition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón 2-way Zipper
Tipo de costura Taped
Esterilidad No estéril
Resistencia Bloodborne Pathogens
N.º de bolsillos None
Para utilizar con (aplicación) Controlled Environments
Cleanroom Class Class 10-100,000 (ISO 4-8)