Learn More
Brannan and Sons Ltd. Funda protectora para termómetros
Código de producto. 12772797
Click to view available options
Longitud (métrico):
355 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12772797
Marca: Brannan and Sons Ltd. 47/832/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Funda protectora frontal para termómetro con ranura de latón, 355 mm. Para proteger los termómetros de laboratorio de 6,5 mm de diámetro estándar de las roturas.
Funda protectora frontal para termómetro con ranura de latón, 355 mm. Para proteger los termómetros de laboratorio de 6,5 mm de diámetro estándar de las roturas. Cuentan con una ranura frontal para facilitar la lectura, una anilla de suspensión en la parte superior y orificios en el extremo del bulbo para garantizar una respuesta rápida a la temperatura.
Funda protectora para termómetros
Funda protectora frontal con ranura de latón para proteger los termómetros de laboratorio de 6,5 mm de diámetro estándar de las roturas.
Cuentan con una ranura frontal para facilitar la lectura, una anilla de suspensión en la parte superior y orificios en el extremo del bulbo para garantizar una respuesta rápida a la temperatura.
Especificaciones del producto
Material: latón
Apto para: termómetros de laboratorio estándar de 6,5 mm
Longitud: 355 mm
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para proteger termómetros de laboratorio de 6,5 mm
Longitud (métrico) 355 mm
Material Latón
Para utilizar con (equipo) Para proteger termómetros de laboratorio de 6,5 mm