Learn More
WTW™ Carcasa protectora para medidores portátiles WTW ProfiLine y MultiLine
Descripción
- Carcasa protectora para medidores portátiles ProfiLine y MultiLine
- Para su uso con medidores portátiles ProfiLine y MultiLine de pH 3110
- Coraza de caucho ProfiLine/MultiLine para el medidor portátil ProfiLine de pH 3110 que permite un medidor de pH/mV portátil, fácil y resistente para mediciones rutinarias
- Medición de pH segura y fiable gracias a unos resultados repetibles
- Accesorio para el medidor portátil ProfiLine de pH 3110
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Medidores portátiles ProfiLine™ y MultiLine™ |
| Tipo | Coraza protectora |
| Material | Caucho |