Learn More
Uvex™ Chaleco amarillo de alta visibilidad flash de protección
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sistema de guía de luz vertical
- Fijación de gancho y asa para cerrar rápidamente el chaleco
- Certificado según EN ISO 20471 Clase 2
- Para su uso con sistema de guía de luz: paquete de baterías, n.° de artículo 1733200
- Advertencia activa
- Con interruptor para facilitar el funcionamiento
- Cierre rápido
- Facilidad de uso:
- Tiempo de ejecución prolongado
- Áreas de aplicación: obras de construcción de carreteras, ingeniería estructural y civil, en entornos oscuros
- Instrucciones de lavado: Ciclo suave de 40 °C, no usar cloro, no secar en secadora, no planchar, lavar en seco con percloroetileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20471, clase 2 |
| Tipo de tapón | Zipper |
| Tipo de producto | High-visibility Vest |
| Color | Amarillo |
| Tamaño | 2XL |
| Material | Poliéster |