Learn More
Proteasome 19S S3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00€ - 470.00€
Especificaciones
| Antígeno | Proteasome 19S S3 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18658941
|
Novus Biologicals
NBP2-94013-0.02ml |
0.02 mL |
188.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18686102
|
Novus Biologicals
NBP2-94013-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Proteasome 19S S3 Polyclonal antibody specifically detects Proteasome 19S S3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| Proteasome 19S S3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 5709 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 26S proteasome regulatory subunit RPN3, 26S proteasome regulatory subunit S3, P58, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 3, Proteasome subunit p58, RPN3, S3, 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 3, tissue specific transplantation antigen 2, TSTA2 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human Proteasome 19S S3 (O43242). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |