Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cóctel I inhibidor de proteasa, sin material de origen animal
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Cóctel inhibidor de proteasa |
| Sensibilidad | Sensible al aire |
| Contenido y almacenamiento | De -30 °C a -10 °C |
| Formulario | Sólido |
| Cantidad | 1 unidades |