missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Protease-Activated Receptor-4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17249633 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17249633 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17249633

Marca: Invitrogen™ PA5117134

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: A-549, HT-29, Raji, B cells, Mouse spleen, Mouse lung, Mouse skeletal muscle, Rat spleen Immunogen sequence: TQTPSVYDES GSTGGGDDST PSILPAPRGY PGQVCANDSD TLELPDSSRA LLLGWVPTRL VPALYGLVLV VGLPANGLAL WVLATQAPRL PSTMLLMNLA AADLLLALAL PPRIAYHLRG QRWPFGEAAC R.

Coagulation factor II (thrombin) receptor-like 3 (F2RL3) is a member of the large family of 7-transmembrane-region receptors that couple to guanosine-nucleotide-binding proteins. F2RL3 is also a member of the protease-activated receptor family. F2RL3 is activated by proteolytic cleavage of its extracellular amino terminus. The new amino terminus functions as a tethered ligand and activates the receptor. F2RL3 is activated by thrombin and trypsin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Protease-Activated Receptor-4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica F2RL3
N.º de referencia del gen O88634, Q920E0, Q96RI0
Alias de gen coagulation factor II (thrombin) receptor-like 3; coagulation factor II receptor-like 3; F2R like thrombin/trypsin receptor 3; F2rl3; PAR4; PAR-4; protease-activated receptor 4; protease-activated receptor-4; proteinase-activated receptor 4; Thrombin receptor-like 3
Símbolos de los genes F2RL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-150 of human F2RL3 (NP_0039412).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116498, 14065, 9002
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.