Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC ProSwift™ SAX-1S
Descripción
Purifique rápidamente proteínas mediante intercambio iónico con la fase estacionaria de aminas cuaternarias de las columnas para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S. Estas columnas de intercambio iónico monolíticas proporcionan la excepcional potencia de resolución de los medios no porosos, junto con la gran capacidad de los medios porosos convencionales. Ofrecen excelentes separaciones utilizando gradientes rápidos a bajas y altas velocidades de caudal que mejoran la productividad. Estas columnas duraderas y resistentes presentan estabilidad y reproducibilidad incluso después de cientos de ciclos.
Cada monolito es una única varilla de polímeros cilíndrica que contiene una red continua e interconectada de canales de flujo con un tamaño de poro determinado. Estos grandes canales combinados con las superficies no porosas del monolito proporcionan una rápida transferencia de masa, alta resolución y rápidas separaciones de proteínas. La exclusiva morfología globular del medio de polímeros le confiere su gran capacidad.
Diversidad de columnas
- Disponibles en formato de 4,6 x 50 mm para separaciones biomoleculares o 1,0 x 50 mm para separaciones biomoleculares microanalíticas de gran resolución
Idoneidad excepcional para separación de proteínas
- Gran capacidad de carga
- Análisis rápido
- Amplia gama de caudales operativos
- Excelente estabilidad en un amplio intervalo de pH
- Extraordinaria reproducibilidad y resistencia
- Alto rendimiento y productividad mejorada
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 1 mm |
| Caudal | De 0,05 a 0,25 ml/min |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 2000 psi (140 bar) |
| Tamaño de partículas | Monolito |
| pH | De 2 a 12 |
| Tamaño de poro | Monolito |
| Temperatura | 70°C |
| Fase estacionaria | Amina cuaternaria |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.