Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProSwift™ RP-4H
Código de producto. p-4523597
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11331893
Marca: Thermo Scientific™ 066640
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice separaciones rápidas de proteínas con altas velocidades lineales mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H.
Realice separaciones rápidas de proteínas con altas velocidades lineales mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H. Estas columnas monolíticas de fase reversa proporcionan una extraordinaria capacidad de resolución de medios analíticos no porosos junto con separaciones y análisis más rápidos que otras columnas basadas en gránulos. Las columnas monolíticas y poliméricas ProSwift en tubos PEEK™ presentan un prolongado ciclo de vida, una excelente reproducibilidad incluso tras cientos de ciclos y una amplia estabilidad de pH, lo que le confiere una gran capacidad de lavado exhaustivo (1M NaOH).
Cada monolito es una única varilla de polímeros cilíndrica que contiene una red continua e interconectada de canales de flujo con un tamaño de poro determinado. Los largos canales y las superficies no porosas del monolito proporcionan una rápida transferencia de masa para lograr separaciones de proteínas rápidas de alta resolución. La morfología del monolito genera una baja contrapresión operativa, lo que permite el uso de mayores velocidades lineales con una mínima pérdida de resolución.
Ventajas de alta resolución a velocidades de caudal excepcionalmente altas
  • Los caudales operativos más altos disponibles
  • Alto rendimiento y productividad mejorada
  • Excelente estabilidad en un amplio intervalo de pH de 1 a 14
  • Extraordinaria reproducibilidad y resistencia
  • Gran capacidad de carga
Separaciones de proteínas rápidas y sensibles
  • Separaciones de proteínas de alta velocidad
  • Alta sensibilidad para LC-MS
  • Alta reproducibilidad de columna a columna
  • Amplia variedad de diámetros internos y longitudes de columna disponible
  • Vida útil superior
Fácil instalación de columnas
  • Use accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™
Muestras de preconcentrado y desaltado   
  • Hay disponibles precolumnas para preconcentrar y desalinizar muestras.
  • También puede utilizar columnas de separación Thermo Scientific™ PepSwift™ para preconcentrar y desalinizar muestras compuestas por péptidos y proteínas sin afectar negativamente al rendimiento cromatográfico o a la recuperación de compuestos.
  • Cambie la selectividad de la separación o mejore la eficacia de la retención al emplear varios agentes de emparejamiento de iones en el disolvente de carga y/o en fases móviles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Química de columna Fenil
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 1 mm
Caudal De 0,1 a 0,3 mL/min
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 3000 psi (207 bar)
Tamaño de partículas Monolito
pH De 1 a 14
Tamaño de poro Monolito
Cantidad Unitary
Disolventes Disolventes orgánicos más comunes
Temperatura 70°C
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos Monolito
Material de embalaje PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.