Learn More
Prostatic Acid Phosphatase/ACPP Antibody (ACPP/8409R) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30161742
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30161742 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30161742 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP321095JF525
Rabbit Monoclonal Antibody
Prostatic Acid Phosphatase/ACPP Monoclonal antibody specifically detects Prostatic Acid Phosphatase/ACPP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Prostatic Acid Phosphatase/ACPP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ACPP/8409R
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen acid phosphatase, prostate, ACP3, ACP-3, EC 3.1.3.2, PAP, prostatic acid phosphatase, prostatic acid phosphotase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-400) of human Prostatic Acid Phosphatase/ACPP (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ