Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para prostasina/PRSS8 humana
Descripción
El ensayo ELISA para prostasina/PRSS8 humana cuantifica la prostasina hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la prostasina hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para prostasina humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q16651 |
| Intervalo del ensayo | 32,77-8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 30 pg |
| Intervalo de calibración | De 30 pg/mL a 8000 pg/ml |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Estructura celular y proteínas de orgánulos |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especificidad | Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: ANGPTL3 humana, beta IG-H3, CA9, catepsina B, CD23, CHI3L1, CTLA-4, DKK-4, DPPIV, EDA-A2, eritropoyetina R, FGF-6, FGF-9, Gas 1, GITR, IGFBP-5, IL-1 F5, IL-1 F6, IL-1 F7, IL-1 F8, IL-1 F9, IL-1 F10, IL-1 R5, IL-21, IL-18, IL-20, IL-34, IL-5 R alfa, IL-10 R alfa, layilin, leptina R, marapsina, Mer, MMP-7, P-cadherina, PSMA, SIGIRR, TGF beta R3, factor III de coagulación, TWEAK. |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.