Learn More
Sartorius Dispensador de parte superior de frascos Prospenser Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15775595 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,10 mL
0,25 ml
0,5 ml
1,0 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos unitSize
15775595 De 5 a 30 ml 0,5 ml cada uno
15735595 De 0,2 a 1 ml 0,05 mL cada uno
15755595 De 1 a 5 ml 0,10 mL cada uno
15745595 De 0,4 a 2 ml 0,05 mL cada uno
15765595 De 2 a 10 ml 0,25 ml cada uno
15785595 De 10 a 60 ml 1,0 mL cada uno
6 options
Código de producto. 15775595
Marca: Sartorius LH723074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispensadores de parte superior de frasco de alta calidad con resistencia química superior. El dispensador para frascos Sartorius Prospenser Plus es seguro, cómodo y personalizable, lo que lo hace ideal para una amplia gama de necesidades de dispensación.
  • Alta resistencia química y térmica debido al pistón cerámico, al cilindro de vidrio y a las piezas fluoroplásticas altamente resistentes
  • La configuración gradual de volumen garantiza resultados precisos y repetibles
  • Funcionamiento suave y ligero
  • Tubo de aspiración fácil de acoplar con conexión roscada segura
  • El sistema de recirculación de medios permite recuperar medios no utilizados y devolverlos al frasco
  • Cabezal dispensador giratorio - 360°
  • Conector universal en la parte posterior de la unidad para el secado de tubos y filtros
  • Válvulas reemplazables por el usuario
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Intervalo de volumen de 0,2 l a 60 ml
Especificaciones
  • Esterilizables en autoclave: Totalmente esterilizable en autoclave (121 °C, 20 mín., 1 bar/100 kPa)
  • Conexión de frasco roscada: A45
  • Longitud: 173 mm (5ml)
  • Adaptadores para frascos incluidos: A32, A38, S40
  • Peso: 388 g (5 ml)
Sector de materiales
  • Pistón: Cerámica AI2O3- de pureza alta (99,7 %)
  • Cilindro: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Bloque de válvulas: Halar* (ECTFE)
  • Bola de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Asiento de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Muelle de válvula: Hastelloy (99,7 %)
Almacenamiento
Almacenar entre 0 ° y 40 °C
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo 360° Rotating Dispensing Head
Tipo de producto Dispensador para parte superior de frascos Propenser Plus
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Gray and White
Material Borosilicate Glass
Volumen (métrico) De 5 a 30 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensing
Incluye Adaptadores para frascos A32, A38, S40
Incrementos 0,5 ml
Precisión 0.60%
Reproducibilidad 0.20%
máx. (imperial) 39.2°F to 122°F
Temperatura (métrico) 4°C to 50°C
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 175 mm, (5 ml)