Learn More
Sartorius Prospenser Bottle-Top Dispenser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 15725595 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,10 mL
0,25 ml
0,50 mL
1 ml
Unit Size:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Incrementos unitSize
15725595 De 10 a 60 ml 1 ml cada uno
15775585 De 0,2 a 1 ml 0,05 mL cada uno
15785585 De 0,4 a 2 ml 0,05 mL cada uno
15795585 De 1 a 5 ml 0,10 mL cada uno
15705595 De 2 a 10 ml 0,25 ml cada uno
15715595 De 5 a 30 ml 0,50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15725595 Supplier Sartorius Supplier No. LH723065
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Dispensadores de parte superior de frasco de alta calidad con resistencia química superior. El dispensador para frascos Sartorius Prospenser es seguro, cómodo y personalizable, lo que lo hace ideal para una amplia gama de necesidades de dispensación.
  • Alta resistencia química y térmica debido al pistón cerámico, al cilindro de vidrio y a las piezas fluoroplásticas altamente resistentes
  • La configuración gradual de volumen garantiza resultados precisos y repetibles
  • Funcionamiento suave y ligero.
  • Tubo de aspiración fácil de acoplar con conexión roscada segura
  • Válvulas reemplazables por el usuario
  • Totalmente esterilizable en autoclave
Especificaciones
  • Esterilizables en autoclave: Totalmente esterilizable en autoclave (121°C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
  • Conexión de frasco roscada: A32
  • Longitud: 143 mm (5 ml)
  • Adaptadores para frascos incluidos: A28, S40, A45
  • Peso: 200 g (5 ml)
Materiales
  • Pistón: Cerámica AI2O3 de alta pureza (99,7 %)
  • Cilindro: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Bloque de válvulas: Halar* (ECTFE)
  • Bola de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Asiento de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Muelle de válvula: Hastelloy (99,7 %)
Almacenamiento
Almacenar entre 0 ° y 40 °C
Warranty
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Ángulo 360° Rotating Dispensing Head
Tipo de producto Dispensador para parte superior de frasco Seripettor
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Gray and White
Material Borosilicate Glass
Volumen (métrico) De 10 a 60 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensing
Incluye Adaptadores para frascos A28, S40, A45
Incrementos 1 ml
Precisión 0.60%
Reproducibilidad 0.20%
máx. (imperial) 39.2°F to 122°F
Temperatura (métrico) 4°C to 50°C
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 143 mm, (5 ml)