Learn More
Thermo Scientific™ Ensayo de microplaca ProSpecT™ Giardia
Código de producto. p-4528286
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. 11414059
Marca: Thermo Scientific™ R2458096
Detecte rápidamente el antígeno específico Giardia en muestras fecales humanas.
Detecte rápidamente los antígenos específicos de Giardiaen muestras fecales frescas o conservadas utilizando el ensayo de microplaca para Giardia Thermo Scientific™.
Gestione sus recursos, aumente la productividad y mejore la eficiencia del flujo de trabajo con esta inmunoensayo enzimático cualitativo y directo para la detección de Giardia. Combina una sensibilidad y especificidad excelentes, un procedimiento común sin intervalo indeterminado y más opciones de transporte de muestras flexibles.
  • Excelente rendimiento clínico
  • Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
  • Resultados en 100 minutos
  • Incubación a temperatura ambiente
  • Negativos realmente incoloros
Giardia ProSpecT forma parte de la línea más completa de ensayos de microplacas disponible para pruebas de enfermedades infecciosas intestinales. La familia de pruebas ProSpecT tiene un formato común, procedimientos comunes y reactivos comunes, lo que maximiza la eficiencia operativa, la productividad y el rendimiento. ProSpecT Giardia proporciona una detección de antígenos en el mismo día que es fácil de usar, flexible y proporciona la capacidad para hacer más con menos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Ensayo de microplaca ProSpecT Giardia
Analitos detectables Antígeno específico de «Giardia» en muestras frescas, congeladas o conservadas.
Tipo de muestra Fecales
Tipo Pruebas de antígenos de Giardia
Para utilizar con (aplicación) Detección de inmunoensayo enzimático
Incluye Pipetas de transferencia, soporte y cubierta para tiras de microplaca, microplaca (8 pocillos/tira), conjugado de enzimas, control positivo, control negativo, diluyente de muestras, tampón de lavado, sustrato de color, solución de parada y tarjeta de procedimiento
Cantidad Kit para 96 pruebas