Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 azul
Código de producto. 15441255 Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 15441255
Marca: DuPont™ D15338191
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para proteger a los trabajadores de determinadas sustancias y ofrecer un alto nivel de comodidad. El mono azul con capucha DuPont™ ProShield™ 20 se utiliza normalmente para la protección contra partículas (tipo 5) y salpicaduras o pulverizaciones limitadas de líquidos ligeros (tipo 6).
  • Prendas de protección química, categoría III, tipos 5 y 6
  • EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva)
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Costuras externas
  • Cremallera de nailon con solapa
  • Disponible en azul en tallas de S a XXXL (prenda también disponible en blanco).
  • Capucha de 2 piezas.
  • Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño L
Material Tela de SMS
Color Azul
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm
Para utilizar con (aplicación) Para trabajadores que buscan protección contra la suciedad y la mugre durante trabajos ligeros y en otras industrias
Cantidad 50/paq.
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.