Learn More
Invitrogen™ Software ProQuantum™ v1.1
Descripción
El software ProQuantum permite analizar los resultados de inmunoensayos de alta sensibilidad de ProQuantum adquiridos de cualquier instrumento qPCR. Las funciones de análisis incluyen la calificación de la curva patrón con detección incorporada de valores atípicos, interpolación de muestras desconocidas para la cuantificación y análisis estadístico por grupos. Se proporciona una guía paso a paso para la preparación de un ensayo, incluida la configuración de la curva estándar y la disposición de la placa para placas de 96 o 384 pocillos.
• Cómodo asistente de configuración para minimizar los errores: cálculos automáticos para la configuración de la dilución en serie de la curva patrón
• Comparación estadística incorporada: compare fácilmente los controles con los grupos de tratamiento
• Posibilidades de exportación: vea los resultados en Excel y PDF, o bien formateados para GraphPad Prism
El software ProQuantum consta de dos módulos: Crear experimento e importar y ver resultados.
• El módulo de creación de experimentos permite configurar una curva patrón, crear la disposición de una placa y asignar descripciones y grupos a pocillos individuales de muestras
• El módulo de importación y visualización de resultados permite importar datos de experimentos ajustados a la curva patrón en un algoritmo de regresión ponderada 4PL o 5PL, interpolar concentraciones de proteínas desconocidas, visualizar mapas térmicos, realizar comparaciones por grupos y exportar los datos
El software ProQuantum es compatible con todos los kits de inmunoensayo ProQuantum y con todos los instrumentos de qPCR Applied Biosystems, incluidos QuantStudio 3/5/6 Flex/7 Flex/12K Flex, StepOne, StepOnePlus, 7500, 7500 Fast, ViiA 7 u otros instrumentos de qPCR compatibles.
El sistema operativo preferido es Windows 7 o 10.
Para obtener más información, visite thermofisher.com/proquantum.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Software ProQuantum v1.0 |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, sistema ViiA™ 7, sistema StepOnePlus™, Roche LightCycler 480, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX Connect™, sistema StepOne™, Bio-Rad CFX96 Touch™ |
| Línea de productos | ProQuantum |
| Cantidad | 1 clave de licencia |
| Contenido y almacenamiento | Incluye una clave de licencia para un usuario |
| Software | Software de análisis de datos |