Learn More
Invitrogen™ Human MCP-3 ProQuantum Immunoassay Kit
Descripción
- Alta sensibilidad: detección de niveles bajos de proteínas con mayor sensibilidad que los métodos tradicionales como ELISA
- Consumo de muestras reducido: utilice de 2 a 5 µ l de la muestra (p. ej. 2 μl vs 75 μl para triplicar pocillos con otros métodos)
- Flujo de trabajo rápido y sencillo: sin pasos de lavado, 2 horas de la muestra a la respuesta
- Amplio intervalo dinámico: 5 registros minimizan las diluciones de las muestras para garantizar que se incluyen dentro del rango
- No hay ningún instrumento propietario para comprar: se ejecuta en cualquier instrumento de PCR en tiempo real
- Software ProQuantum disponible: sólido análisis de datos y comparación estadística por grupos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P80098 |
| Intervalo del ensayo | De 0,064 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,05 pg/mL |
| Conjugado | FAM™ |
| Método de detección | PCR en tiempo real Taqman™ |
| Formato del kit de inmunoensayo | Inmunoensayo basado en proximidad |
| Tipo de producto | ProQuantum |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de proteínas |
| Mostrar más |